Learn More
6-aminopiridazina-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-aminopyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 98140-96-6 |
| Fórmula molecular | C6H7N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-3-5(7)9-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| SMILES | COC(C1=NN=C(N)C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0538 |