Learn More
6-Aminonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426470 5 g 5 g
11416470 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27575.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36052-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36052-24-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00797844
Clave InChI JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737487
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-aminonicotinate
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%