Learn More
Cloruro de metil-6-aminohexanoato, TRC
Código de producto. 17952625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952625 100 g 100 g
17954125 10 g 10 g
17911205 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287100100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1926-80-3
Fórmula molecular C7 H15 N O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 181.66
Sinónimo 6-Aminohexanoic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Hexanoic acid, 6-amino-, methyl ester, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 6-Aminocaproic acid methyl ester hydrochloride, 6-Aminohexanoic acid methyl ester hydrochloride, 6-Aminohexanoic acid methyl ester monohydrochloride, Methyl 6-aminocaproate hydrochloride, Methyl 6-aminohexanoate hydrochloride, Methyl ε-aminocaproate hydrochloride
Nombre IUPAC metilo 6-aminohexanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-Aminohexanoate Hydrochloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8;/h2-6,8H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087