Learn More
6-Amino-5-bromonicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496887 5 g 5 g
15486887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33991.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180340-70-9
Fórmula molecular C7H8BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 232.06
Número MDL MFCD06659561
Clave InChI LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
PubChem CID 2764099
Nombre IUPAC metil 6-amino-5-bromopiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%