Learn More
Metil 6- (2-cloroetil)amino]carbonil]amino]-6-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 6-[(((2-Chloroethyl)amino)carbonyl)amino]-6-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 58994-95-9 |
| Fórmula molecular | C10H19ClN2O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroethyl)-3-(((2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19ClN2O6/c1-18-9-8(16)7(15)6(14)5(19-9)4-13-10(17)12-3-2-11/h5-9,14-16H,2-4H2,1H3,(H2,12,13,17)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CNC(=O)NCCCl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 298.72 |