Learn More
[5-Propilsulfonil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo, Mikromol™
Descripción
[5-Propilsulfonil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Albendazole sulfone |
| CAS | 75184-71-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Albendazole sulfone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-propilsulfonil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo |
| Mostrar más |