Learn More
[5-Propilsulfonil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17931796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931796 100 mg 100 miligramos
17952656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0382.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[5-Propilsulfonil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Nombres de analitos o componentes Albendazole sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nombre IUPAC N-(5-propilsulfonil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 297.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0783 g/mol