Learn More
Metil 5-Oxopirrolidina-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30469135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469135 1 g 1 g
30474702 10 g 10 g
30465019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3246901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35309-35-4
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo 2-Oxo-4-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 5-oxopirrolidina-3-carboxilato
SMILES O=C1NCC(C(OC)=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.06