Learn More
5-Oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462169 250 mg 250 miligramos
15442169 1 g 1 g
15452169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64804.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54571-66-3
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD03844651
Clave InChI HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
PubChem CID 500249
Nombre IUPAC 5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Punto de fusión 21°C to 23°C (literature)
Punto de ebullición 133°C to 135°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 250 mg
Beilstein 81950
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido