Learn More
5-Oxohexanoato de metilo-1,4,5-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Oxohexanoate-1,4,5-13C3 |
| CAS | 1185166-61-3 |
| Fórmula molecular | C413C3H12O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-Oxo-hexanoic Acid-13C3 Methyl Ester, 4-Acetylbutyric Acid-13C3 Methyl Ester, Methyl 4-Acetylbutyrate-13C3, Methyl 5-Oxocaproate-13C3, Methyl 5-Oxohexanoate-1,5,6-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-6(8)4-3-5-7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,6+1,7+1 |
| SMILES | [13CH3][13C](=O)CCC[13C](=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-oxo(1,5,6-^{13}C_{3})hexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0887 |