Learn More
5-oxo-5-fenilpentanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Oxo-5-phenylpentanoate |
| CAS | 1501-04-8 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-15-12(14)9-5-8-11(13)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 5-oxo-5-fenilpentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |