Learn More
Metil-5-norborneno-2,3-anhídrido dicarboxílico, mezcla de isómeros, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434433 500 g 500 g
11424433 100 g 100 g
11444433 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10982.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride is used as a curing agent in epoxy resins and in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film. It serves as an intermediate in polyesters, alkyd resins and plasticizers. It is also used in electrical laminating and filament-winding. Further, it is used in the preparation of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide. It is utilized in the flame retarding treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5anhídrido metil-norborneno-2,3-dicarboxílico se utiliza como agente de curado en resinas epoxídicas y en la preparación de películas de nanotubos/polímeros de carbono alineadas verticalmente y penetradas. Sirve como intermediario en poliésteres, resinas alquídicas y plastificantes. También se utiliza en laminación eléctrica y bobinado de filamentos. Además, se utiliza en la preparación de las resinas con cápsulas para extremos de nadimidas de metilo basadas en el óxido de tris(3-aminofenil)fosfina. Se utiliza en el tratamiento de retardo de llama.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, nafta y xileno.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25134-21-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00167036
Clave InChI KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Methyl nadic anhydride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Nombre de nota Mixture of isomers
Densidad 1.232
Punto de ebullición 137°C to 140°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.5052
Cantidad 500 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Grado Técnico