Learn More
Anhídrido metil-5-norborneno-2,3-dicarboxílico, 95 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472791 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10082830 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10513514 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10472791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216272500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25134-21-8
Número MDL MFCD00167036
Clave InChI KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Methyl nadic anhydride, Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-5-norbornene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Nombre de nota Mixture of isomers
Color Amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 275.0°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10O3
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080
Cantidad 250 g
Beilstein 17, 461
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L
Peso molecular (g/mol) 178.18
Viscosidad 220-300 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.