Learn More
5-Nitro-2-furoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462258 5 g 5 g
11472258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15226.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1874-23-3 | C6H5NO5 | 171.108 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1874-23-3
Fórmula molecular C6H5NO5
Peso molecular (g/mol) 171.108
Número MDL MFCD00051956
Clave InChI UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-nitro-2-furoate, methyl nitrofuroate, methyl 5-nitrofuroate, 5-nitro-2-furoic acid methyl ester, methyl 5-nitropyromucate, methyl 5-nitro-2-furancarboxylate, unii-71qm4e6j90, ccris 2152, 5-nitro-2-furancarboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, methyl ester
PubChem CID 94882
Nombre IUPAC 5-Nitrofuran-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-nitro-2-furoate
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 165132
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.11
Porcentaje de pureza 97%