Learn More
5-metilnicotinato de metilo, TRC
Código de producto. 30469861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469861 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30469861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3230051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Methylnicotinate
CAS 29681-45-6
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid','5-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','5-methyl-','methyl ester (8CI), 5-Methylnicotinic acid methyl ester, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methyl-3-pyridinecarboxylate, 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 5-methylnicotinate, NSC 83076
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-7(5-9-4-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cncc(C)c1
Nombre IUPAC metil 5-metilpiridin-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633