Learn More
Metil 5-metilnicotinato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Methyl-N?-nitrosonornicotine (5-MeNNN) was synthesized from methyl 5-methylnicotinate. 5-Methyl-N?-nitrosonornicotine is used as the starting material in organic compound synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-metil-N′-nitrosonornicotina (5-MeNNN) fue sintetizada a partir de metil 5-metilnicotinato. 5-Metil-N′-nitrosonornicotina se utiliza como el material de partida en la síntesis de compuestos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-methylnicotinate |
| Punto de fusión | 42°C to 46°C |
| Punto de ebullición | 90°C (3 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 472498 |
| Sinónimo | methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform and Methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.17 |
| Porcentaje de pureza | 94% |