Learn More
Metil 5-metilnicotinato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379135 1 g 1 g
11389135 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16371.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29681-45-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
5-Methyl-N?-nitrosonornicotine (5-MeNNN) was synthesized from methyl 5-methylnicotinate. 5-Methyl-N?-nitrosonornicotine is used as the starting material in organic compound synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-N′-nitrosonornicotina (5-MeNNN) fue sintetizada a partir de metil 5-metilnicotinato. 5-Metil-N′-nitrosonornicotina se utiliza como el material de partida en la síntesis de compuestos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29681-45-6
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD01075739
Clave InChI KQILMMLAGGFMCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256308
Nombre IUPAC metil 5-metilpiridin-3-carboxilato
SMILES CC1=CN=CC(=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-methylnicotinate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 90°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 472498
Sinónimo methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 94%