Learn More
5-Metilisoxazol-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385279 25 g 25 g
11395279 100 g 100 g
11305289 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19814.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19788-35-3 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19788-35-3
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.13
Número MDL MFCD00015895
Clave InChI MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
PubChem CID 88245
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Punto de fusión 91°C to 92°C
Punto de ebullición 125°C (11 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 115704
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%