Learn More
Metil 5-metil-2-furoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463717 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15463717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27570.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2527-96-0 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los furanos con sustituyentes adecuados en las posiciones 2- pueden transformarse en otros sistemas de carácter aromático con metoxilación de acetales cíclicos de 1,4 compuestos dicarbonilo, seguidos de condensaciones intramoleculares en el ac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-methyl-2-furoate
CAS 2527-96-0
Densidad 1.114
Punto de ebullición 255°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Fórmula molecular C7H8O3
Índice de refracción 1.493
Número MDL MFCD04116374
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 5-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, zlchem 1125, acmc-20akg0, methyl5-methylfuran-2-carboxylate, methyl 5-methyl-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 5-metilfurano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 140.138
PubChem CID 137628
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%