Learn More
5-Metil[1H]pirazol-3-carboxilato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487617 1 g 1 g
15497617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36130.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25016-17-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25016-17-5
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD03778987
Clave InChI GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
PubChem CID 2753079
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de metilo
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 96%