Learn More
5-metoxi-2-metilindol-3-acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| CAS | 7588-36-5 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate, 1H-Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester, Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester (7CI,8CI), 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO3/c1-8-10(7-13(15)17-3)11-6-9(16-2)4-5-12(11)14-8/h4-6,14H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1052 |