Learn More
Metil 5-iodosalicilato 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10016672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10016672 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10016672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4068-75-1 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4068-75-1
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD00016462
Clave InChI NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248910
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-5-iodobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-iodosalicylate
Punto de fusión 73°C to 78°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H3(OH)COOCH3
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.04
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-iodosalicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.