Learn More
5-Hidroxinicotinato de metilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10608414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608414 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10055193 1 g Frasco de vidrio 1 g
10463925 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10608414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393352500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30766-22-4
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00191521
Clave InChI KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 354317
Nombre IUPAC 5-hidroxipiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-hydroxynicotinate
Punto de fusión 195°C to 197°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Sinónimo methyl 5-hydroxynicotinate, 5-hydroxynicotinic acid methyl ester, methyl5-hydroxynicotinate, methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 5-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-hydroxynicotinate, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-, methyl ester, 5-hydroxy nicotinic acid methyl ester, acmc-1crme
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo y aconglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-hydroxynicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.