Learn More
5-(hidroximetil)furano-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate |
| CAS | 36802-01-4 |
| Fórmula molecular | C7H8O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1oc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-(hidroximetil)furano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0423 |