Learn More
Metil 5-Hidroxi-2-benzimidazolecarbamato de metilo, TRC
Código de producto. 30004454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004454 10 mg 10 miligramos
30005683 50 mg 50 miligramos
30011246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31258510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22769-68-2
Fórmula molecular C9H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 207.19
Sinónimo 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole, 5-HydroxyMBC, 5-Hydroxycarbendazim, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate;
SMILES O=C(CC(OCC)=O)CCCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza >95%