Learn More
Metil 5-hidroxi-2-benzimidazolcarbamato-d3, TRC
Código de producto. 30474138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474138 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30474138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3125885MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate-d3
CAS 2517584-45-9
Fórmula molecular C9H6D3N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole-d3, 5-HydroxyMBC-d3, 5-Hydroxycarbendazim-d3, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O3/c1-15-9(14)12-8-10-6-3-2-5(13)4-7(6)11-8/h2-4,13H,1H3,(H2,10,11,12,14)/i1D3
SMILES OC1=CC=C2C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N2)=C1
Nombre IUPAC metil-d3 (6-hidroxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)carbamato
Peso molecular (g/mol) 210.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.08