Learn More
5-hexinoato de metilo, TRC
Código de producto. 30467286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467286 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30467286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3121052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Hexynoate
CAS 77758-51-1
Fórmula molecular C7H10O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Methyl Ester 5-Hexynoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3
SMILES COC(=O)CCCC#C
Nombre IUPAC hex-5-inoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 126.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.