Learn More
5-Hexinoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430118 5 g 5 g
15440118 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53370.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hexinoato de metilo se utiliza en la síntesis de (Z)-8-clorooct-7-ono-5-inoato de metilo con (Z)-1,2-dicloro-etano.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77758-51-1
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00671366
Clave InChI LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
Nombre IUPAC hex-5-inoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-hexynoate
Punto de ebullición 60°C to 62°C (10 mmHg)
Fórmula lineal HC≡C(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-hexynoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-hexynoate