Learn More
5-Hexinoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10300384 25 g Frasco de vidrio 25 g
10183893 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10300384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380880250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77758-51-1
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.15
Número MDL MFCD00671366
Clave InChI LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
Nombre IUPAC hex-5-inoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-hexynoate
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 60°C to 62°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHC(CH2)3COOCH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido