Learn More
metil-5-formilfurano-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30470866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470866 50 mg 50 miligramos
30476441 250 mg 250 miligramos
30469915 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM57136550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5904-71-2
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Nombre IUPAC Metil 5-formilfurano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1oc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl 5-formylfuran-2-carboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266