Learn More
5-fluoro-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-3-carboxilato de metilo, Mikromol™
Descripción
5-fluoro-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-3-carboxilato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate |
| CAS | 389571-36-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H8 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8FNO3/c1-15-10(14)8-6-4-5(11)2-3-7(6)12-9(8)13/h2-4,8H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)C1C(=O)Nc2ccc(F)cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-2-oxo-1,3-dihidroindol-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |