Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467828 25 g 25 g
15457828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61307.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-85-1
Fórmula molecular C8H6FNO4
Peso molecular (g/mol) 199.14
Número MDL MFCD03425619
Clave InChI LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
PubChem CID 5152049
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja