Learn More
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457828 5 g 5 g
15467828 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61307.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en dimetilsulfóxido y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-85-1
Fórmula molecular C8H6FNO4
Peso molecular (g/mol) 199.14
Número MDL MFCD03425619
Clave InChI LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
PubChem CID 5152049
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate