Learn More
5-Etil-2-piridina-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Ethyl-2-pyridine-carboxylate |
| CAS | 13509-14-3 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic acid','5-ethyl-','methyl ester, Picolinic acid','5-ethyl-','methyl ester (7CI,8CI), Methyl 5-ethyl-2-pyridinecarboxylate, 5-Ethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-Ethylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 5-Ethylpicolinic acid methyl ester, Methyl 5-ethylpicolinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-3-7-4-5-8(10-6-7)9(11)12-2/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(nc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-etilpiridina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |