Learn More
Metil-5-desoxi-2,3-O-isopropilideno-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Código de producto. 30478442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478442 100 mg 100 miligramos
30474205 50 mg 50 miligramos
30467356 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM825670100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23202-81-5
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Nombre IUPAC (3aR,4R,6R,6aR)-4-metoxi-2,2,6-trimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1049