Learn More
5-ciano-2-fluorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| CAS | 337362-21-7 |
| Fórmula molecular | C9H6FNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1F)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-ciano-2-fluorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0383 |