Learn More
5-clorotiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 35475-03-7 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-clorotiofeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.621 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.97 |