Learn More
Metilo 5-cloropentanoato, TRC
Código de producto. 30479696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479696 50 mg 50 miligramos
30476117 100 mg 100 miligramos
30472750 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34046050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14273-86-0
Fórmula molecular C6H11O2Cl
Peso molecular (g/mol) 150.6
Sinónimo Apixaban Impurity 84
Nombre IUPAC Metil 5-cloropentanoato
SMILES COC(=O)CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Chloropentanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448