Learn More
5-(Clorometil)-2-furoato de metilo, TRC
Código de producto. 30477852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477852 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30477852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM218950100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Fórmula molecular C7H7O3Cl
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
SMILES COC(=O)c1oc(CCl)cc1
Nombre IUPAC metil 5-(clorometil)furano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 174.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0084