Learn More
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10486052 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10486052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2144-37-8
Peso molecular (g/mol) 174.58
Número MDL MFCD00020922
Clave InChI PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
Nombre IUPAC metil 5-(clorometil)furano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Punto de fusión 31°C to 35°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 102.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7ClO3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Oily Liquid or Low Melting Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.