Learn More
5-Cloro-5-oxovalerato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456207 10 g 10 g
11466207 50 g 50 g
11476207 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25141.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Methyl 5-chloro-5-oxovalerate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-5-oxovalerato de metilo es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, bases y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1501-26-4
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.59
Número MDL MFCD00000756
Clave InChI JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
PubChem CID 73916
Nombre IUPAC metil 5-cloro-5-oxopentanoato
SMILES COC(=O)CCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-chloro-5-oxovalerate
Punto de ebullición 108°C to 110°C (15 mmHg)
Fórmula lineal ClCO(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%