Learn More
5-Cloro-3-{[(2-metoxi-2-oxoetil)amino]sulfonil}tiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Chloro-3-([(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulfonyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 906522-87-0 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O6 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Lornoxicam Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO6S2/c1-16-7(12)4-11-19(14,15)5-3-6(10)18-8(5)9(13)17-2/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3-[(2-metoxi-2-oxoetil)sulfamoil]tiofeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.762 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.964 |