Learn More
5-cloro-2-nitrobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate |
| CAS | 51282-49-6 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9985 |