Learn More
5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469396 1 g 1 g
11479396 5 g 5 g
11489396 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19098.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51282-49-6
Fórmula molecular C8H6ClNO4
Peso molecular (g/mol) 215.589
Número MDL MFCD00272139
Clave InChI JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro-, methyl ester, unii-1t5d4k1v51, methyl 5-chloro-2-nitro-benzoate, pubchem3712, acmc-209ksr, dsstox_cid_24948, dsstox_rid_80608, dsstox_gsid_44948, ksc495i7r
PubChem CID 171018
Nombre IUPAC 5-Cloro-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
Punto de fusión 48°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.59
Porcentaje de pureza 98%