Learn More
Metil 5-cloro-2-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459702 25 g 25 g
11469702 100 g 100 g
11479702 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459702 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10787.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33924-48-0 | C9H9ClO3 | 200.618 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33924-48-0
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.618
Número MDL MFCD00017511
Clave InChI HPTHYBXMNNGQEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chloro-o-anisate, methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate, 5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 5-chloro-o-anisic acid methyl ester, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem3709, methyl5-chloro-2-methoxybenzoate, acmc-1agpb, dsstox_cid_31509
PubChem CID 118574
Nombre IUPAC metil 5-cloro-2-metoxibenzoato
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
Densidad 1.259
Punto de ebullición 235°C to 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 25 g
Beilstein 2719088
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 98%