Learn More
5-cloro-2-metoxi-4-trifluoroacetamidobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Chloro-2-methoxy-4-trifluoroacetamidobenzoate |
| CAS | 447438-06-4 |
| Fórmula molecular | C11 H9 Cl F3 N O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClF3NO4/c1-19-8-4-7(16-10(18)11(13,14)15)6(12)3-5(8)9(17)20-2/h3-4H,1-2H3,(H,16,18) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C(F)(F)F)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-metoxi-4-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0172 |