Learn More
5-cloro-2-hidroxi-1-oxo-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-chloro-2-hydroxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-24-7 |
| Fórmula molecular | C11H9O4Cl |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Indoxacarb Impurity 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClO4/c1-16-10(14)11(15)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)13/h2-4,15H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-hidroxi-3-oxo-1H-indeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0189 |