Learn More
5-Cloro-1-oxo-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Chloro-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 65738-56-9 |
| Fórmula molecular | C11H9ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClO3/c1-15-11(14)9-5-6-4-7(12)2-3-8(6)10(9)13/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1Cc2cc(Cl)ccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-oxo-1,2-dihidroindeno-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.024 |