Learn More
5-Bromovalerato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Bromovalerate |
| CAS | 5454-83-1 |
| Fórmula molecular | C6H11BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Bromopentanoic Acid Methyl Ester, 5-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-Bromopentanoate, Methyl delta-Bromovalerate, Methyl ω-Bromopentanoate, NSC 23228 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCBr |
| Nombre IUPAC | metil 5-bromopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9942 |