Learn More
5-Bromovalerato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427900 10 g Frasco de vidrio 10 g
10606712 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10427900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126460100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5454-83-1
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00000265
Clave InChI RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
Nombre IUPAC metil 5-bromopentanoato
SMILES COC(=O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromovalerate
Nombre de nota 97%
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3600g/mL
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4CO2CH3
Índice de refracción 1.4620 to 1.464
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.36
Sinónimo methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido